Learn More
WTW™ Medidor de conductividad portátil ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10218463
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor con celda de conductividad
Medidor de conductividad portátil
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10218463 Medidor de conductividad portátil 1 PCS
10636684 Medidor con celda de conductividad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10218463 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 2CA300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos midiendo y evaluando automáticamente los datos con esta combinación de medidor de bolsillo de conductividad resistente y registrador de datos.
  • Combinación de medidor de conductividad de bolsillo robusto y registrador de datos para todos aquellos que desean capturar y evaluar automáticamente los datos medidos.
  • Abarca todas las mediciones estándares y especiales
  • Medición de agua pura según la farmacopea
  • Cuenta con memoria incorporada y registrador de datos diseñado para mediciones de conductividad en medios cambiantes con diferentes celdas de medición de 2 y 4 polos.
  • Cuenta con gran memoria y es resistente al agua. USB Interfaz ideal para capturar grandes volúmenes de datos para pruebas de bombas, incluyendo fecha, hora y número de identificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Instrumento único
Incluye Un solo instrumento que incluye un breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
Exactitud (conductividad) ±0,5 % de escala completa ±1 LSD
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
Constante de celda Fijo: 0,475 cm–1/cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/de 0,585 a 715 cm–1/de 0,800 a 1,200 cm–1
Puntos de calibración 1
Intervalo (conductividad) De 0 μS a 1000 mS
Resolución (conductividad) 0,01, 0,1 ms
Compensación de la temperatura Automático
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Resolución (salinidad) 0,1 ppt
Exactitud (salinidad) ± 0,2% a escala completa
Intervalo (TDS) De 0 a 200 ppt
Resolución (TDS) 0,01, 0,1 ppt
Exactitud (TDS) ± 0,5% a escala completa
Resolución (temperatura) 0,1
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria Manual 200/5000 automático
Puntos de datos 5000
Certificaciones/conformidad cETLus, CE
Clasificación IP IP67
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 3 años
Modelo Cond 3310
Fuente de alimentación 4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH o a través de USB
Tipos de sensores DIN/banana de 4 mm
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Tipo Medidor de conductividad portátil
Anchura (métrico) 17,7 cm
Altura (métrico) 7,9 cm
Fondo (métrico) 5,7 cm
Batería, tipo 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH
Duración de la batería Hasta 1000 h