Learn More
WTW™ Medidor de conductividad portátil ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10732454
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de campo para medidor de conductividad
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10732454 Medidor de conductividad 1 PCS
10414885 Kit de campo para medidor de conductividad 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732454 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 2CA100
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga mediciones óptimas en aguas naturales y aguas residuales con este medidor de conductividad portátil y fiable.
  • Medidor con sólido y resistente al agua para medición de conductividad portátil
  • Medidor de conductividad fiable con compensación de temperatura nIF automática de acuerdo con DIN EN 27888 para mediciones rutinarias en aguas naturales y aguas residuales
  • Incluye compensación automática de temperatura nlF
  • Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Un solo instrumento que incluye un breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
Exactitud (conductividad) ±0,5 % de escala completa ±1 LSD
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
Constante de celda Fijo: 0,475 cm–1/1 cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/0,585 a 715 cm–1/0,800 a 1,200 cm–1
Puntos de calibración Calibración de 1, 2 o 3 puntos WTW Technical y tampón NIST
Intervalo (conductividad) De 0 μS a 1000 mS
Resolución (conductividad) 0,001, 0,01, 0,1 mS
Compensación de la temperatura Automático
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Resolución (salinidad) 0,1 ppt
Exactitud (salinidad) ± 0,2% a escala completa
Resolución (temperatura) 0,1
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP67
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 3 años
Modelo Cond 3110
Fuente de alimentación 4 de 1,5 V AA o batería recargable 4 de 1,2 V NiMH
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Tipo Medidor de conductividad
Anchura (métrico) 17,7 cm
Altura (métrico) 7,9 cm
Fondo (métrico) 5,7 cm
Batería, tipo NiMH