Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo Profile 3000
Código de producto. 12940825
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XS
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12940825 Grande paquete de 100
12910825 XS 100 PCS
12930825 Medio paquete de 100
12970825 3XL paquete de 100
13178646 2XS paquete de 1000
12920825 Pequeño paquete de 100
12950825 XL paquete de 100
12960825 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12940825 Proveedor Ansell N.º de proveedor PNA3104L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina comodidad y resistencia química con Nitritex™ Guantes de examen de nitrilo Profile 3000. Guante ambidiestro, sin látex, que ofrece resistencia química y a las perforaciones.
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Excelente resistencia a las perforaciones
  • El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Sin polvo y sin látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
  • Los guantes hasta la muñeca miden 240 mm de largo.
  • Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, 13485:2003 e ISO 2859
Clasificación Dispositivo médico de clase I
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Exámenes premium
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Inspeccionado para uso médico Sí
Modelo Profile 3000
Tipo de empaquetado En caja
Cantidad 100/paq.
Serie Profile 3000
Longitud (métrico) 240 mm