Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo Omega Pro-tech XP™
Código de producto. 15175544
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15175544 L cada uno
13455259 M paquete de 1000
12735875 XL paquete de 100
14891292 Pequeño paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15175544 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor OPTXP2104L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.70€
    204.27€ / paquete de 1
    Ahorro 144.43€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes de laboratorio de primera calidad ofrecen una protección excelente y una sensibilidad al tacto excepcional.Los guantes de nitrilo Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ son guantes de laboratorio no estériles de longitud adicional que no contienen absolutamente nada de látex, lo que elimina todo el riesgo de reacciones alérgicas al látex de tipo 1.
  • El material de nitrilo violeta es resistente a una amplia gama de productos químicos, ácidos grasos y líquidos corporales
  • Los guantes ambidiestros tienen una longitud de 300 mm para proporcionar una protección adicional en los puños
  • Fuerte resistencia a las perforaciones sin comprometer el sensibilidad al tacto ni la maniobrabilidad
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y aumentar la estabilidad de los brazos
  • La superficie texturizada ofrece un agarre mejorado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN420:2003 y EN374-1 y 2:2003
Clasificación Diseño de complejos de EPI de categoría III europea
Color Morado
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Resistente a Productos químicos, fluidos corporales, ácidos grasos
Longitud del puño (imperial) 12 in
Longitud del puño (métrico) 300 mm