Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador electrónico de cuidado de la piel sin contacto
Código de producto. 12618355 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12618355 1,2 L cada uno
1 options
Código de producto. 12618355 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 11329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    75.19€ / paquete de 1
    Ahorro 196.81€
    72% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Uso de controles de tecnología de sensor inteligente. El dispensador electrónico sin contacto para el cuidado de la piel incluye un indicador para mostrar cuándo se necesita una recarga o una batería nueva.
  • Un dispensador automático de jabón de manos cromado, también adecuado para su uso como dispensador de desinfectante para manos
  • Dispensa jabones de manos y desinfectantes de manos en espuma y líquidos Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador sin contacto
Color Metal cepillado
Fondo (imperial) 3,9 in
Fondo (métrico) 10 cm
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 29 cm
Anchura (imperial) 7,2 in
Anchura (métrico) 18.3 cm
Altura (imperial) 13,3 in
Altura (métrico) 33.8 cm
Admite Gel antiséptico para manos
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal
Capacidad (imperial) 40,6 onzas.
Capacidad (métrico) 1,2 L
Para utilizar con (aplicación) Dispensa limpiador de manos
Cantidad 1 unidad