Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Casete de dispensador de limpiador de manos de acero inoxidable
Código de producto. 15256500 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15256500 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 15256500 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    114.26€ / paquete de 1
    Ahorro 231.74€
    66% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El dispensador de jabón de manos en casete de acero inoxidable es de alta calidad, duradero e ideal para oficinas y baños de hoteles que buscan promover una imagen de lujo.
  • Promueve la higiene y ayuda a gestionar los costes mediante la dispensación controlada
  • Hecho con bordes redondeados y fácil de limpiar con solo un paño o toallita
  • La parte superior redondeada evita la acumulación de polvo y suciedad
  • Reduce los costes en zonas de uso intensivo, con un mantenimiento sencillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de limpiador de manos
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,1 x 10,7 x 11,5 cm
Longitud (imperial) 9,1 in
Longitud (métrico) 23.1 cm
Anchura (imperial) 4,2 in
Anchura (métrico) 10,7 cm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Admite Casete limpiador
Material Acero inoxidable
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad Conformidad de productos de Eurasia - Declaración, acuerdo comercial de Eurasia
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar jabón de manos líquido y desinfectantes Kleenex en baños de hotel y oficina que tienen una imagen de lujo.
Cantidad 1 unidad