Learn More
TFA Dostmann Termómetro digital profesional con sonda de penetración P200
Descripción
Este termómetro funcional es ideal para la medición simultánea de temperaturas interiores y exteriores. Gracias a la gran pantalla, los valores son especialmente fáciles de leer. Controlar la temperatura interior es un factor importante para un entorno de vida cómodo y saludable y ayuda a ahorrar energía. Incluso un grado menos de temperatura puede suponer una reducción de hasta un 6% en los costes de calefacción. Cuando se coloca en la ventana, el cable del sensor simplemente se lleva al exterior para medir la temperatura exterior. La memoria de máx. y mín. con reinicio manual permite la observación de valores pico durante un período de tiempo autoseleccionado. Las posibilidades de aplicación de los termómetros con cables sensores son múltiples y no se limitan únicamente a la temperatura exterior. Gracias a su amplio rango de medición, el sensor de medición resistente al agua también se puede utilizar para controlar la temperatura del refrigerador y el congelador o para medir la temperatura del agua en el acuario.
- Sonda de penetración (NCT, 110 mm) con cable de aprox. 60 cm
- Para medir la temperatura del aire, gases, líquidos y sustancias pastosas.
- Con soporte de sonda integrado, clip de bolsillo y soporte
- Pantalla grande
- Resistente a chorros de agua según IP65
- Función de retención, máx. y mín., lavable
- Cumple con HACCP, ideal para uso profesional.
- Resolución 0.1 °C, precisión ±1 °C (-25...+150 C), de °lo contrario ±1,5 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Calibrated | Sí |
| Pantalla | LCD |