Learn More
Profenofos-D3, TRC
Código de producto. 30427123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427123 10 mg -
30426849 2.5 mg -
30411964 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75588410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140327-42-8
Fórmula molecular C11 2H3 H12 Br Cl O3 P S
Peso molecular (g/mol) 376.65
Sinónimo Profenofos D3
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-2,5,6-trideuterio-4-[etoxi(propilsulfanil)fosforil]oxibenceno
SMILES [2H]c1c([2H])c(OP(=O)(OCC)SCCC)c(Cl)c([2H])c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profenofos D3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/i5D,6D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.954