Learn More
Profenofos 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323285 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323285 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16330000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profenofos
CAS 41198-08-7
Nombres de analitos o componentes Profenofos
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H15 Br Cl O3 P S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMILES CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-[etoxi(propilsulfanil)fosforil]oxibeno
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 373.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9351 g/mol