Learn More
Clorhidrato de profenamina, LoGiCal
Código de producto. 30460635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460635 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460635 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1950.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profenamine Hydrochloride
CAS 1094-08-2
Nombres de analitos o componentes Profenamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H24 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dietil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 348.93
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,1427 g/mol