Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profaviton BV-06
Código de producto. 17250511 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17250511 8 1 par
17260511 9 1 par
17270511 10 1 par
17280511 11 1 par
4 options
Código de producto. 17250511
Marca: uvex 6095708
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de protección frente a productos químicos sin tejido elástico de punto fabricados con caucho butílico, con un revestimiento de bromobutilo sin costuras. La capa externa de Viton™ es resistente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, hidrocarburos halogenados, ácidos orgánicos/inorgánicos y soluciones salinas saturadas.
  • Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
  • El revestimiento de bromobutilo sin costuras tiene un grosor de 0,40 mm
  • La capa exterior de Viton™ es resistente a una amplia variedad de productos químicos
  • Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Laboratorio
Coating Material Bromobutilo, Viton™
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butyl
Tipo de producto Butyl Gloves
Tamaño 8
Norma EN388 2120A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AFKLMN
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie Profaviton BV-06
Longitud (métrico) 35 cm