Descripción
- El profaprotect CN34 ofrece una excelente resistencia química a una amplia gama de productos químicos agresivos, agentes de limpieza, adhesivos y disolventes como acetona, cetonas, aldehídos, ácidos, bases y aceites.
- Su flexibilidad y sensibilidad garantizan un alto nivel de comodidad para el usuario.
- Protección química certificada contra 11 de los 18 productos químicos de prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | bacteriológico, Asistencia sanitaria, Industrial |
| Color | Naranja |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR, Cloropreno |
| Tipo de producto | Guantes de protección frente a productos químicos |
| Tamaño | 8 |