Learn More
Clorhidrato de profadol, LoGiCal
Código de producto. 30459270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459270 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459270 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3240.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profadol Hydrochloride
CAS 2324-94-9
Nombres de analitos o componentes Profadol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Phenol, m-(1-methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), A 2205, CI 572, Centrac, Profadol hydrochloride, m-(1-Methyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)phenol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-7-14(8-9-15(2)11-14)12-5-4-6-13(16)10-12;/h4-6,10,16H,3,7-9,11H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCC1(CCN(C)C1)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-(1-metil-3-propilpirrolidin-3-il)fenol;clorhidrato
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 255.78
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.139 g/mol