Description
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
- Revestimiento transparente con bromobutilo de 0,50 mm
- Agarre mejorado en aplicaciones húmedas
- Resistente a compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, ácidos y álcalis
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Coating Material | Bromobutilo |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Caucho butílico |
| Tipo de producto | Guantes de butilo |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | ABIKLNOT |
| Show More |