Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa Productainer™ BPC con 3 puertos superiores y 1 inferior
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Uso de la bolsa BPC Productainer™ de Thermo Scientific™ con 3 puertos superiores y 1 inferior, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y producto
Características destacadas:
- Tres tamaños: 50, 100 y 200 l
- Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Bolsas desechables para bioprocesamiento/cultivo celular de tres dimensiones |
| Descripción de la película | película CX3-9 |
| Embalaje exterior | Los paquetes se colocan en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes. |
| Detalle del puerto | Inserto de desconexión rápida (serie MPC) de 9,5 mm; Luer Lock macho de 6,35 mm; Luer Lock hembra de 6,35 mm;cuerpo de desconexión rápida (serie MPC) de 9,5 mm |
| Embalaje interior de protección | Los revestimientos se envasan y sellan en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7. |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de lavado | No |
| Capacidad (métrico) | 50 l |