Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 100L with 4 Top Ports, 3D Single-Use BPC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17800577 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
17800577 100 L paquete de 5
1 options
Código de producto. 17800577 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30651.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00€
    1239.12€ / paquete de 5
    Ahorro 235.88€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso de estas bolsas BPC con 4 puertos superiores, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Uso de la bolsa BPC Productainer™ de Thermo Scientific™ con 4 puertos superiores, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Las BPC Productainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red Thermo Scientific CX5-14 fabricada en una instalación de sala limpia que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Productainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Los Productainer se pueden personalizar utilizando la biblioteca de componentes más grande del sector para un ajuste, forma y función óptimos.
Características destacadas:
  • Tres tamaños: 50, 100 y 200 l
  • Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
  • Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
  • Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
  • Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
  • Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
  • Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
  • Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
  • Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
  • Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Descripción 100 L dip tube: 71 cm (28 in.)
Descripción de la película CX5-14
Detalle del puerto Top Ports: 2 x 0.25 in. 2 x 0.38 in.
Para utilizar con (equipo) SV50076.03
Material Polyethylene
Embalaje exterior Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Embalaje interior de protección Packed and sealed in two independent outer layers in the Class 10,000/ISO Class 7 area
Cantidad 100 L
Método de esterilización Gamma Irradiated
Línea de tuberías 1 Line 1. MPC insert, polycarbonate, Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.) with dip tube length dependent on size
Línea de tuberías 2 Line 2. Insert luer lock connection, polypropylene Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 6.4 x 9.5 mm (0.25 x 0.38 in.)
Línea de tuberías 3 Line 3. Body luer lock connection, polypropylene Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 6.4 x 9.5 mm (0.25 x 0.38 in.)
Línea de tuberías 4 Line 4. MPC body, polycarbonate Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.) dip tube length: 30.5 cm (12 in.)
Línea de productos Productainer