Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 100 L with 2 Top Ports, 3D Single-Use
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Uso de la bolsa BPC Productainer™ de Thermo Scientific™ con 2 puertos superiores, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Características destacadas:
- Tres tamaños: 50, 100 y 200 l
- Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Descripción de la película | CX5-14 |
| Detalle del puerto | Puertos superiores: 2 x 0,38 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | SV50076.03 |
| Material | Polietileno |
| Embalaje exterior | Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Cantidad | 100 L, cada uno |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Línea de tuberías 1 | Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 45,7 cm D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm |
| Mostrar más |