Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, two ports, MPCs
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Los recipientes de bioprocesamiento (BPCS) Thermo Scientific Productainer 3D se utilizan para envasar, almacenar y transportar medios, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos. Los BPCS Productainer están fabricados con la película colada multicapa de una sola red Aegis5-14 fabricada en una instalación de sala limpia que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).
- Nuestros BPC Productainer estándar son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de bioprocesamiento. Los BPC Productainer se pueden personalizar utilizando la biblioteca de componentes más grande del sector para un ajuste, forma y función óptimos.
- Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
- Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
- Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
- Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
- Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
- Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
- Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Descripción | Top Dispense |
| Descripción de la película | Aegis 5-14 |
| Detalle del puerto | 2 ports |
| Cantidad | 50 L |