Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, four ports, Luer locks + MPC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17820597 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17820597 100 L paquete de 5
17810597 50 L paquete de 10
17800667 200 L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17820597 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30966.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1413.93€ / paquete de 5
    Ahorro 266.07€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
  • Los recipientes de bioprocesamiento (BPCS) Thermo Scientific Productainer 3D se utilizan para envasar, almacenar y transportar medios, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos. Los BPCS Productainer están fabricados con la película colada multicapa de una sola red Aegis5-14 fabricada en una instalación de sala limpia que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).
  • Nuestros BPC Productainer estándar son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de bioprocesamiento. Los BPC Productainer se pueden personalizar utilizando la biblioteca de componentes más grande del sector para un ajuste, forma y función óptimos.
  • Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
  • Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
  • Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
  • Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
  • Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
  • Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
  • Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
  • Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
  • Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Descripción Top Dispense
Descripción de la película Aegis 5-14
Detalle del puerto 4 ports
Cantidad 100 L
Tubing Style C-Flex