Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Código de producto. 31940837 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
500 L
2000 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31940837 500 L paquete de 2
17928241 100 L paquete de 5
17908281 2000 L paquete de 5
17938281 500 L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31940837 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor SH31305.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 L
Descripción de la película 100 L
Para utilizar con (equipo) 50 L
Cantidad 200 L
Línea de productos 50 L
Tubing Style C-Flex