Learn More
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prodipine hydrochloride |
| CAS | 31314-39-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H26ClN |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 315.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.88 |
| Porcentaje de pureza | 97.29% |
| Mostrar más |