Learn More
Prodigiosin, MedChemExpress
Código de producto. 16414426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16414426 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16414426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100711
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Prodigiosin (Prodigiosine) is a red pigment produced by bacteria as a bioactive secondary metabolite. Prodigiosin is a potent inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway. Prodigiosin has antibacterial, antifungal, antiprotozoal, antimalarial, immunosuppressive, and anticancer properties.
Prodigiosin (Prodigiosine) is a red pigment produced by bacteria as a bioactive secondary metabolite. Prodigiosin is a potent inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway. Prodigiosin has antibacterial, antifungal, antiprotozoal, antimalarial, immunosuppressive, and anticancer properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prodigiosin
Forma física Solid
CAS 82-89-3
Color Red
Cantidad 100 μg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Prodigiosine
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (77.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCC1=C/C(N=C1C)=C\C2=C(OC)C=C(C3=CC=CN3)N2
Peso molecular (g/mol) 323.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.43
Porcentaje de pureza 95.44%