Learn More
Prodan, TRC
Código de producto. 30416136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416136 500 mg
30410050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP755865500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70504-01-7
Fórmula molecular C15H17NO
Peso molecular (g/mol) 227.3
Sinónimo 1-[6-(Dimethylamino)-2-naphthalenyl]-1-propanone, 2-Propionyl-6-dimethyl-aminonaphthalene, 6-Propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, 6-Propanoyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, Prodan (fluorophore)
Nombre IUPAC 1-[6-(dimetilamino)naftaleno-2-il]propano-1-una
SMILES CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prodan
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.131