Learn More
Procymidox, TRC
Código de producto. 30427640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427640 5 g -
30409295 50 mg 50 miligramos
30418264 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7558555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32809-16-8
Fórmula molecular C13 H11 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 284.14
Sinónimo Sumilex, 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-1,5-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona
SMILES CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procymidone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0167