Learn More
Procimidona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procymidone |
| CAS | 32809-16-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Procymidone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,5-diclorofenil)-1,5-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.14 |
| Mostrar más |