Learn More
Prociclidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30138033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138033 50 mg 50 miligramos
30136774 1 g 1 g
17985065 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75584050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1508-76-5
Fórmula molecular C19 H29 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.9
Sinónimo 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Procyclidine hydrochloride, 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol hydrochloride, Arpicolin, Kemadrin, Kemadrin hydrochloride, Osnervan, Procyclidine hydrochloride, Tricyclamol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-1-fenil-3-pirrolidina-1-ilpropano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procyclidine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2016
Porcentaje de pureza >95%