Learn More
Clorhidrato de prociclidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de prociclidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procyclidine Hydrochloride |
| CAS | 1508-76-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Procyclidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H29 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Procyclidine hydrochloride, 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol hydrochloride, Arpicolin, Kemadrin, Kemadrin hydrochloride, Osnervan, Procyclidine hydrochloride, Tricyclamol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H |
| SMILES | Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 1-ciclohexil-1-fenil-3-pirrolidin-1-ilpropan-1-ol |
| Mostrar más |