Learn More
Clorhidrato de prociclidina, LoGiCal
Código de producto. 30464278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464278 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464278 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1573.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procyclidine Hydrochloride
CAS 1508-76-5
Nombres de analitos o componentes Procyclidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H29 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Pyrrolidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Procyclidine hydrochloride, 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol hydrochloride, Arpicolin, Kemadrin, Kemadrin hydrochloride, Osnervan, Procyclidine hydrochloride, Tricyclamol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-ciclohexil-1-fenil-3-pirrolidin-1-ilpropan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 323.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2016 g/mol