Learn More
Procianidina B2 3,3'-di-O-galato (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procyanidin B2 3,3'-di-O-gallate |
| CAS | 79907-44-1 |
| Fórmula molecular | C44H34O20 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (2R,2'R,3R,3'R,4R)-2,2'-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-5,5',7,7'-tetrahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3,3'-diyl Ester 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid, (-)-Epicatechin-3-O-galloyl-(4β,8)-(-)-epicatechin-3-O-gallate, (2R,3R)-3-O-Galloylepicatechin-4β,8-[(2R,3R)-3-O-galloylepicatechin], 3,3'-Digalloylprocyanidin B2, Proanthocyanidin B2 3,3'-O-gallate, [3-O-Galloyl]-(-)-epicatechin-(4β,8)-(+)-epicatechin-3-O-gallate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H34O20/c45-19-11-26(51)34-32(12-19)61-40(16-2-4-22(47)25(50)6-16)42(64-44(60)18-9-30(55)38(58)31(56)10-18)36(34)35-27(52)14-23(48)20-13-33(62-43(59)17-7-28(53)37(57)29(54)8-17)39(63-41(20)35)15-1-3-21(46)24(49)5-15/h1-12,14,33,36,39-40,42,45-58H,13H2/t33-,36-,39-,40-,42-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1cc(O)c2[C@@H]([C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4)c5c(O)cc(O)c6C[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)[C@H](Oc56)c8ccc(O)c(O)c8 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-8-[(2R,3R,4R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-(3,4,5-trihidroxibenzoil)oxi-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-5,7-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 882.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 882.1643 |