Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Código de producto. 16453906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453906 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16453906 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0796
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 578.52 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.07%
Solubilidad H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Sinónimo Proanthocyanidin B2
Objetivo Reactive Oxygen Species