Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Código de producto. 16402559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402559 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16402559 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0796
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 578.52 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.07%
Solubilidad H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Sinónimo Proanthocyanidin B2
Objetivo Reactive Oxygen Species