Learn More
Procianidina B1, TRC
Código de producto. 17912355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912355 1 mg 1 miligramo
17992115 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7558201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20315-25-7
Fórmula molecular C30 H26 O12
Peso molecular (g/mol) 578.52
Sinónimo (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-[4,8'-Bi-2H-1-benzopyran]-3,3',5,5',7,7'-hexol, (-)-Epicatechin-(4β-8)-(+)-catechin, Proanthocyanidin B1, Procyanidol B1
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-4-[(2R,3S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromeno-8-il]-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procyanidin B1
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26+,27+,28+,29+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.1424