Learn More
Procyanidin B1, MedChemExpress
Descripción
Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procyanidin B1 |
| CAS | 20315-25-7 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H26O12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3[C@@H]1C4=C5C(C[C@H](O)[C@@H](C6=CC=C(O)C(O)=C6)O5)=C(O)C=C4O |
| Peso molecular (g/mol) | 578.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 578.52 |
| Mostrar más |