Descripción
- Los deflectores mejoran la aireación y la agitación
- Diseño único del propulsor para una agitación óptima
- El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
- Recipientes de vidrio de borosilicato
-
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro del cuello central (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del brazo lateral interior (métrico) | 29 mm |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 45 mm |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Material | De vidrio |
| Altura (métrico) | 460 mm |
| Ángulo del brazo lateral | 2 |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Mostrar más |