Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Accesorios para matraces
- Corning™ Accesorios ProCulture™
Corning™ Accesorios ProCulture™
Código de producto. 10799524 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Brazo lateral
Brazo lateral combinado
Brazo lateral doble
Brazo lateral doble para la manipulación de medios
Brazo lateral triple
Descripción:
1 tubo
2 tubos, angulados
2 tubos, rectos
3 tubos, angulados
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Para utilizar con (equipo):
Matraces giratorios grandes con brazos verticales
Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 500 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 8 y 15 l con brazo lateral
Tamaño de la unidad:
cada uno
26 product options available for selection
| Código de producto. | Tipo de producto | Descripción | Diámetro del tubo (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10799524 | Brazo lateral | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral | cada uno |
| 10676273 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
| 10184112 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35/3,17 mm | Matraz giratorio de 500 l con brazo lateral | cada uno |
| 10032212 | Brazo lateral combinado | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral | cada uno |
| 10377142 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral | cada uno |
| 10072102 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35/3,17 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10718764 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral | cada uno |
| 10032142 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10511853 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
| 10052152 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral | cada uno |
| 10307292 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10521853 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral | cada uno |
| 10377382 | Brazo lateral | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
| 10511683 | Brazo lateral | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10767424 | Brazo lateral triple | 3 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral | cada uno |
| 10072162 | Brazo lateral combinado | 2 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral | cada uno |
| 10757424 | Brazo lateral triple | 3 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral | cada uno |
| 10770295 | Brazo lateral | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10133732 | Brazo lateral combinado | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
| 10285792 | Brazo lateral triple | 3 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
| 10482802 | Brazo lateral triple | 3 tubos, angulados | 3,17 mm | Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral | cada uno |
| 10012122 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral | cada uno |
| 10777614 | Brazo lateral | 2 tubos, angulados | 6,35 mm | Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral | cada uno |
| 10550723 | Brazo lateral doble para la manipulación de medios | 2 tubos, rectos | 6,35 mm | Matraz giratorio de 8 y 15 l con brazo lateral | cada uno |
| 10443382 | Brazo lateral | 1 tubo | 18 mm | Matraces giratorios grandes con brazos verticales | cada uno |
| 10377812 | Brazo lateral doble | 2 tubos, angulados | 6,35/3,17 mm | Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10799524
Proveedor
Corning™
N.º de proveedor
4519160
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
590.00€
548.34€ / paquete de 1
Ahorro 41.66€
7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza para transferir medios asépticamente, proteger el medio de cultivo celular directamente o añadir gases al espacio de cabeza por encima del medio de cultivo celular
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Uno o dos tubos de acero inoxidable 316 se extienden hasta el fondo del matraz; el otro es de 6 longitudes más cortas.
- Ambos tubos se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificado con empalmes integrados.
- Los accesorios son totalmente esterilizables en autoclave
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 tubos, angulados |
| Diámetro del tubo (métrico) | 3,17 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células. |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral |
| Incluye | Inserto, junta tórica, tapón de sellado |
| N.º por caja | Unidad |
| Tipo de producto | Brazo lateral |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril |