Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Código de producto. 10377382 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Brazo lateral
Brazo lateral combinado
Brazo lateral doble
Brazo lateral doble para la manipulación de medios
Brazo lateral triple
Descripción:
1 tubo
2 tubos, angulados
2 tubos, rectos
3 tubos, angulados
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Para utilizar con (equipo):
Matraces giratorios grandes con brazos verticales
Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 500 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral
Matraz giratorio de 8 y 15 l con brazo lateral
Tamaño de la unidad:
cada uno
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Descripción Diámetro del tubo (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10377382 Brazo lateral 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
10676273 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
10184112 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35/3,17 mm Matraz giratorio de 500 l con brazo lateral cada uno
10032212 Brazo lateral combinado 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral cada uno
10377142 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral cada uno
10072102 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35/3,17 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10718764 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral cada uno
10032142 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10511853 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
10052152 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral cada uno
10307292 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10521853 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral cada uno
10799524 Brazo lateral 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral cada uno
10511683 Brazo lateral 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10767424 Brazo lateral triple 3 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 6 l con brazo lateral cada uno
10072162 Brazo lateral combinado 2 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral cada uno
10757424 Brazo lateral triple 3 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 3 l con brazo lateral cada uno
10770295 Brazo lateral 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10133732 Brazo lateral combinado 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
10285792 Brazo lateral triple 3 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
10482802 Brazo lateral triple 3 tubos, angulados 3,17 mm Matraz giratorio de 8 l con brazo lateral cada uno
10012122 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral cada uno
10777614 Brazo lateral 2 tubos, angulados 6,35 mm Matraz giratorio de 15 l con brazo lateral cada uno
10550723 Brazo lateral doble para la manipulación de medios 2 tubos, rectos 6,35 mm Matraz giratorio de 8 y 15 l con brazo lateral cada uno
10443382 Brazo lateral 1 tubo 18 mm Matraces giratorios grandes con brazos verticales cada uno
10377812 Brazo lateral doble 2 tubos, angulados 6,35/3,17 mm Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10377382 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4519158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    527.39€ / paquete de 1
    Ahorro 37.61€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Los accesorios con patillas en ángulo doble se pueden utilizar para transferir medios asépticamente dentro o fuera de los matraces giratorios con patillas en ángulo o para inyectar el medio con gases.
  • Se utiliza para transferir medios asépticamente, proteger el medio de cultivo celular directamente o añadir gases al espacio de cabeza por encima del medio de cultivo celular
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Uno o dos tubos de acero inoxidable 316 se extienden hasta el fondo del matraz; el otro es de 6 longitudes más cortas.
  • Ambos tubos se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificado con empalmes integrados.
  • Los accesorios son totalmente esterilizables en autoclave
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2 tubos, angulados
Diámetro del tubo (métrico) 3,17 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células.Â
Para utilizar con (equipo) Matraz giratorio de 1 l con brazo lateral
Incluye Inserto, junta tórica, tapón de sellado
N.º por caja Unidad
Tipo de producto Brazo lateral
Esterilizables en autoclave Autoclavable