Learn More
MedChemExpress Proctolin
Código de producto. 16461928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16461928 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461928
Marca: MedChemExpress HYP0275
MedChemExpress Proctolin is an endogenous pentapeptide that acts as an excitatory neuromodulator.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 57966-42-4
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 648.75 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (154.14 mM∣Need ultrasonic)