Learn More
Procodazole, MedChemExpress
Código de producto. 16462246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16462246 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1056
MedChemExpress Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procodazole
Forma física Solid
CAS 23249-97-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Propazol 2-Benzimidazolepropionic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Peso molecular (g/mol) 190.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99.88%