Learn More
Procion Red MX 8B (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procion Red MX 8B |
| CAS | 57583-69-4 |
| Fórmula molecular | C23H11Cl2N6Na3O10S3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[2-(1-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt, Reactive Brilliant Red X 6B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H14Cl2N6O10S3.3Na/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-15-9-12(42(33,34)35)7-11-8-16(43(36,37)38)18(19(32)17(11)15)31-30-14-6-5-10-3-1-2-4-13(10)20(14)44(39,40)41;;;/h1-9,32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,26,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b31-30+;;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc3ccccc3c2S(=O)(=O)[O-])c(cc4cc(cc(Nc5nc(Cl)nc(Cl)n5)c14)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trisodio;5-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)amino]-4-hidroxi-3-[(E)-(1-sulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]naftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 767.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 765.8769 |