Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul Procion H-5R
Código de producto. 11450653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450653 100 g 100 g
11440653 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450653 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12719.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12236-84-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12236-84-9
Número MDL MFCD00070851
Sinónimo C.I. 181575; Reactive Blue 13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procion Blue H-5R
Cantidad 100 g