Learn More
Proclorperazina, TRC
Código de producto. 30136995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136995 50 mg 50 miligramos
30135423 25 mg 25 miligramos
17974825 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75579050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-38-8
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 S
Peso molecular (g/mol) 373.94
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-10-(3-[1-methyl-4-piperazinyl]propyl)phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 3-Chloro-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine, 6140RP, Bayer A 173, Capazine, Chlormeprazine, Chlorperazine, DDD 66604, Emelent, Kronocin, Meterazin, Meterazine, N-[γ-(4'-Methylpiperazinyl-1')propyl]-3-chlorophenothiazine, NSC 17478, NSC 665801, Nipodal, Proazine, Prochlorpemazine, Prochlorperazin, Prochlorperazine, Prochlorpromazine, RP 6140, SKF 4657, Temetid
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[3-(4-metilpiperazina-1-il)propil]fenotiazina
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prochlorperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1379
Porcentaje de pureza >95%