Learn More
Sulfóxido de proclorperazina, TRC
Código de producto. 30411288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411288 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30411288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7558101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 O S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina 5-óxido
Peso molecular (g/mol) 389.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1329