Learn More
Proclorperazina Sulfóxido-d3, TRC
Código de producto. 30414006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414006 10 mg
30409920 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75581210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189943-37-0
Fórmula molecular C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 392.96
Sinónimo Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[3-[4-(trideuteriometil)piperazina-1-il]propil]fenotiazina 5-óxido
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1517