Learn More
Diclorhidrato de sulfona N1,N4-dióxido de proclorperazina (diclorhidrato de tetraóxido de N1,N4,S,S-proclorperazina), Mikromol™
Código de producto. 30049683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049683 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049683 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0411.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de dióxido de sulfona N1,N4 de proclorperazina (diclorhidrato de tetraóxido de N1,N4,S,S)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
CAS 2727065-75-8
Nombres de analitos o componentes Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 O4 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3O4S.2ClH/c1-23(25)11-13-24(26,14-12-23)10-4-9-22-17-5-2-3-6-19(17)29(27,28)20-8-7-16(21)15-18(20)22;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[3-(4-metil-1,4-dioxidipiperazina-1,4-diio-1-il)propil]fenotiazina 5,5-dióxido; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 510.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.071 g/mol