Learn More
Maleato de proclorperazina, Mikromol™
Código de producto. 17949799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949799 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949799 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0411.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de proclorperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Prochlorperazine Maleate
CAS 84-02-6
Nombres de analitos o componentes Prochlorperazine Maleate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Prochlorperazine maleate, 2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine bis[hydrogen (Z)-butenedioate], 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2), 10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, Buccastem, Compazine, Emetiral, Meterazin maleate, Pasotomin, Prochloroperazine dimaleate, Prochlorperazine dimaleate, Prochlorperazine hydrogen maleate, Prochlorperazine maleate, Stemetil, Stemetil dimaleate, Vertigon
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-cloro-10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 606.09
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 605,1599 g/mol