Learn More
Maleato de proclorperazina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Maleato de proclorperazina EP Impureza A, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prochlorperazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-27-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Prochlorperazine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H24 Cl N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Mostrar más |