Learn More
Edisilato de proclorperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prochlorperazine Edisylate |
| CAS | 1257-78-9 |
| Fórmula molecular | C20H24ClN3S.C2H6O6S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24ClN3S.C2H6O6S2/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMILES | O=S(=O)(O)CCS(=O)(=O)O.ClC1=CC=C2SC=3C=CC=CC3N(C2=C1)CCCN4CCN(C)CC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 564.14 |