Learn More
Procloraz-desimidazol-formilamino 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318079 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318079 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16290150AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
CAS 139542-32-8
Nombres de analitos o componentes N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 Cl3 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
SMILES CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O
Nombre IUPAC N-[propil-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]carbamoil]formamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 353.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0148 g/mol