Learn More
Tocris Bioscience™ Procaterol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001408 10 mg 10 miligramos
18792604 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001408 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1102/10
Potent β2 agonist
Specific and very potent β2 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62929-91-3
Fórmula molecular C16H23ClN2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaterol hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.82
Pureza >99%
Peso molecular 326.821