Learn More
Procaterol Hidrocloruro Hidratado, TRC
Código de producto. 30138765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138765 100 mg 100 miligramos
17953325 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP155490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81262-93-3
Fórmula molecular 2 C16 H22 N2 O3 . 2 Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 671.65
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), rel-, 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, monohydrochloride, hydrate (2:1), (R*,S*)- (9CI), 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-, monohydrochloride, hydrate (2:1), (R*,S*)-(±)-
Nombre IUPAC 8-hidroxi-5-[(1R,2S)-1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)butilo]-1H-quinolina-2-una; hidratarse; Dihidrocloruro
SMILES O.Cl.Cl.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c1ccc(O)c2NC(=O)C=Cc12.CC[C@H](NC(C)C)[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaterol Hydrochloride Hemihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H22N2O3.2ClH.H2O/c2*1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15;;;/h2*5-9,12,16-17,19,21H,4H2,1-3H3,(H,18,20);2*1H;1H2/t2*12-,16+;;;/m00.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.29